33220
Formaldehído solution
puriss. p.a., ACS reagent, ≥36.5%
Sinónimos:
Formalina
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.03 (vs air)
presión de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
Formulario
powder
temp. de autoignición
572 °F
contiene
~10% methanol as stabilizer
concentración
≥36.5%
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.6% (water)
residuo de ign.
≤0.005% (as SO4)
bp
97 °C
mp
-15 °C
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤1 mg/kg
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=NN(c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C1N=Nc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
133.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56.11 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?