32731
3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3-ANOT
Seleccione un Tamaño
255,50 €
Precio de catálogo365,00 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
255,50 €
Precio de catálogo365,00 €Ahorre 30 %Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cc1c(N)cc(cc1C(N)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9N3O3/c1-4-6(8(10)12)2-5(11(13)14)3-7(4)9/h2-3H,9H2,1H3,(H2,10,12)
Clave InChI
RBLRQBGOUCRKRT-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)