Merck
32637
Supelco
S-Metolachlor Metabolite CGA 357704
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(S)-2-[(Oxalyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
279.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C(O)=O)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H17NO5/c1-4-10-7-5-6-8(2)11(10)15(9(3)13(17)18)12(16)14(19)20/h5-7,9H,4H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20)/t9-/m0/s1
Clave InChI
IMFSUYMDPTXKCC-VIFPVBQESA-N
Aplicación
Dimethachlor Metabolite CGA 373464 can be used as an analytical reference standard for the analysis of the analyte in surface water and groundwater using direct injection liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry (LC-ESI-MS) under multiple reaction monitoring (MRM) mode.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A multimethod for the determination of 150 pesticide metabolites in surface water and groundwater using direct injection liquid chromatography-mass spectrometry.
Reemtsma, et al.
Journal of Chromatography A, 1271(1), 95-104 (2013)