32458
Glycarbylamide
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4,5-Imidazoledicarboxamide
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
cadena SMILES
NC(=O)c1nc[nH]c1C(N)=O
InChI
1S/C5H6N4O2/c6-4(10)2-3(5(7)11)9-1-8-2/h1H,(H2,6,10)(H2,7,11)(H,8,9)
Clave InChI
NNWAARLSYSBVPB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)