32411
Ochratoxin B solution
~10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Seleccione un Tamaño
475,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
475,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
~10 μg/mL in acetonitrile
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H]1Cc2ccc(C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O)c(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C20H19NO6/c1-11-9-13-7-8-14(17(22)16(13)20(26)27-11)18(23)21-15(19(24)25)10-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11,15,22H,9-10H2,1H3,(H,21,23)(H,24,25)/t11-,15+/m1/s1
Clave InChI
DAEYIVCTQUFNTM-ABAIWWIYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?