33416
Ochratoxin A13C20 solution
~10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
~10 μg/mL in acetonitrile
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
single component solution
cambio de masa
M+20
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=[13C](N[13C@H]([13C](O)=O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)[13C]2=[13CH][13C](Cl)=[13C]([13CH2][13C@@H]([13CH3])O[13C]3=O)[13C]3=[13C]2O
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1,20+1
Clave InChI
RWQKHEORZBHNRI-VQZPEEAASA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?