32318-M
Acetato de sodio trihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Sinónimos:
Ácido acético sodium salt trihydrate
Seleccione un Tamaño
39,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
39,40 €
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Ensayo
≥99.5%
Formulario
crystalline
temp. de autoignición
1112 °F
impurezas
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
≤0.005% in water soluble matter
pérdida
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH
7.5-9.0 (20 °C, 5%)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤0.2 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
idoneidad
in accordance for appearance of solution
cadena SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?