Saltar a
1.08677
Xylenol orange tetrasodium salt
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Xylenol orange tetrasodium salt, 3,3′′-Bis[bis(carboxymethyl)aminoethyl] cresol sulfone phtrane sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
224,00 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
256,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H28N2Na4O13S
Número CAS:
Peso molecular:
760.58
UNSPSC Code:
12171502
EC Index Number:
222-805-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
224,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Xylenol orange tetrasodium salt, metal indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
loss
≤7% loss on drying, 110°C
pH
8.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
510 g/L
bulk density
250 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S]1(=O)(=O)Oc2c(cccc2)C1(c4cc(c(c(c4)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])c3cc(c(c(c3)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)46-47(31,44)45)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
FXYMNKLSOQONJB-UHFFFAOYSA-J
Analysis Note
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 7
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Sensitivity test: passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
520973981871.01322
solubility
510 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
reag. Ph. Eur.
pH
8.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
6.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
bulk density
250 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
200‑400 kg/m3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylenol orange tetrasodium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c