Merck
32293-M
Sigma-Aldrich
Hexano
Hexane
≥99% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur.
Sinónimos:
n-Hexano
Seleccione un Tamaño
1 L
101,00 €
2.5 L
227,00 €
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
101,00 €
2.5 L
227,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
69 °C (lit.)
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Hexano, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
~3 (vs air)
presión de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
453 °F
lim. expl.
7.7 %
técnicas
GC/GC: suitable
impurezas
≤0.0001% thiophene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% aromatic substances (as C6H6)
≤0.01% water (Karl Fischer)
índice de refracción
n20/D 1.3745-1.3755
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
CCCCCC
idoneidad
passes test for reaction against H2SO4
aplicaciones
peptide synthesis
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Hexane is an alkane hydrocarbon having 5 structural isomeric forms. It is a colorless, combustible liquid. It is one of the essential components of petroleum ether. It can be obtained from petroleum by distillation. It can also be produced by electrolysis of potassium butyrate. It is widely employed organic solvent for the dissolution of fats and oils.[1]
Aplicación
Hexane has been used in the preparation of graft-copolymer chains of poly-(dimethylsiloxane)-g-poly(methyl methacrylate).[2] It has been employed for the GC/MS characterization of essential oils extracted from various origins.[3]
Nota de análisis
boiling range 67-69°C min. 95%; density (D 20/20) 0.659-0.663
Otras notas
Pertains only in Germany: unversteuert
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-26.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Preguntas
Revisiones
Filtros activos
  1. 1 valoración sin reseña