34859-M
Hexano
≥97.0% (GC), suitable for HPLC
Sinónimos:
n-Hexano
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hexano, suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
grado
HPLC grade
densidad de vapor
~3 (vs air)
presión de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
453 °F
lim. expl.
7.7 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
residuo de evap.
≤0.0005%
transmitancia
200 nm, ≥20%
225 nm, ≥80%
250 nm, ≥98%
índice de refracción
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
solubilidad
water: insoluble
densidad
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 225 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
- The article number 34859-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34859-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34859-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34859-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-26.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?