Merck
29221
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
tested according to Ph. Eur., USP/NF
Sinónimos:
Alcohol etílico
Seleccione un Tamaño
1 L
54,80 €
5 L
208,00 €
54,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
54,80 €
5 L
208,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191601
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.55
bp:
78 °C (lit.)
54,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Etanol, tested according to Ph. Eur.
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.59 (vs air)
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
683 °F
lim. expl.
19 %, 60 °F
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ethanol has been used in indirect immunofluorescence for washing the mouse tissues section and then mounted in elvanol for visualizing with a BX60 photomicroscope.[1] It has also been used for thymocyte preparation.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ethanol provides controlled pH, temperature and ionic strength for protein separation.[2] It blocks the ion current induced by the glutamate receptor agonist N-methyl-D-aspartate (NMDA) in hippocampal neurons.[3]
Nota al pie de página
1La distribución y el uso del alcohol etílico en Suiza requiere una autorización de la Swiss Federal Alcohol Administration
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
Etanol 96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.00967
Etanol
M G Mahoney et al.
The Journal of clinical investigation, 103(4), 461-468 (1999-02-18)
Patients with pemphigus foliaceus (PF) have blisters on skin, but not mucous membranes, whereas patients with pemphigus vulgaris (PV) develop blisters on mucous membranes and/or skin. PF and PV blisters are due to loss of keratinocyte cell-cell adhesion in the
Y Gavrieli et al.
The Journal of cell biology, 119(3), 493-501 (1992-11-01)
Programmed cell death (PCD) plays a key role in developmental biology and in maintenance of the steady state in continuously renewing tissues. Currently, its existence is inferred mainly from gel electrophoresis of a pooled DNA extract as PCD was shown
D M Lovinger et al.
Science (New York, N.Y.), 243(4899), 1721-1724 (1989-03-31)
The ion current induced by the glutamate receptor agonist N-methyl-D-aspartate (NMDA) in voltage-clamped hippocampal neurons was inhibited by ethanol (EtOH). Inhibition increased in a concentration-dependent manner over the range 5 to 50 mM, a range that also produces intoxication. The
Cem Kuscu et al.
Nature biotechnology, 32(7), 677-683 (2014-05-20)
RNA-guided genome editing with the CRISPR-Cas9 system has great potential for basic and clinical research, but the determinants of targeting specificity and the extent of off-target cleavage remain insufficiently understood. Using chromatin immunoprecipitation and high-throughput sequencing (ChIP-seq), we mapped genome-wide
S Enocksson et al.
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated