Documentos clave
28651-U
Jeringa Hamilton® 1710N
1710N Slim Line, volume 100 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
cone tip stainless steel (point style 1)
tamaño de la aguja
26s ga (cone tip)
descripción
gastight
Características
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 203076
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
100 μL
compatibilidad
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)