27130
Chromotrope 2B
for microscopy
Sinónimos:
2-(4-Nitrophenylazo)chromotropic acid disodium salt, Acid Red 176
Seleccione un Tamaño
47,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
47,30 €
Productos recomendados
grado
for microscopy
Nivel de calidad
Formulario
powder or crystals
mp
300 °C
solubilidad
water: 10 mg/mL
ε (coeficiente de extinción)
≥500 at 509-519 nm in water
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11N3O10S2.2Na/c20-12-7-11(30(24,25)26)5-8-6-13(31(27,28)29)15(16(21)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)19(22)23;;/h1-7,20-21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Clave InChI
AXUUHWJXDWBCSG-QIKYXUGXSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?