Documentos clave
24582
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
volume 5-10 μL, ASRN (Autosampler Removable Needle), pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
stainless steel
tamaño de la aguja
(Pt. Style 1 (cone tip))
Características
ASRN (Autosampler Removable Needle)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 7785-01
aguja L
43 mm
volumen
5-10 μL
compatibilidad
for use with Hamilton 5μL-10μL syringe
for use with Hamilton Hamilton Gastight SyringeModel 175ASRN
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)