Merck
230413
Sigma-Aldrich
Mercury(I) nitrate dihydrate
≥97.0%, ACS reagent
Sinónimos:
Mercurous nitrate dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Hg2(NO3)2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
561.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Ensayo
≥97.0%
impurezas
≤0.005% insolubles
residuo de reducción
≤0.01%
densidad
4.78 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
Hg2+: ≤0.5%
cadena SMILES
[Hg+].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.NO3.H2O/c;2-1(3)4;/h;;1H2/q+1;-1;
Clave InChI
UPCSQZXLTBTBCU-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)