680265
Mercury(I) nitrate dihydrate
reagent grade, ≥97%
Sinónimos:
Mercurous nitrate dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Análisis
≥97%
formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: mercury
densidad
4.78 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Hg+].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.NO3.H2O/c;2-1(3)4;/h;;1H2/q+1;-1;
Clave InChI
UPCSQZXLTBTBCU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable