Merck
22126
Sigma-Aldrich
Cefsulodin sodium salt
≥98.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H19N4NaO8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
554.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51101500
Análisis
≥98.0% (TLC)
impurezas
≤3% water
solubilidad
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
Modo de acción
cell wall synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[H][C@]12SCC(C[n+]3ccc(cc3)C(N)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)C([O-])=O
Descripción general
Chemical structure: ß-lactam
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)