Merck
217514
Supelco
AmberChrom 50WX8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 200-400 mesh
Seleccione un Tamaño
100 G
136,00 €
500 G
455,00 €
2.5 KG
1490,00 €
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
136,00 €
500 G
455,00 €
2.5 KG
1490,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C10H12 · C10H10 · C8H8)x
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Dowex 50WX8 hydrogen form, 200-400 mesh, hydrogen form
descripción
cross-linkage 8%
Nivel de calidad
Formulario
beads
humedad
50-58%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
sulfonic acid functional group
tamaño de partícula
200-400 mesh
capacidad
1.7 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
cation exchange
cadena SMILES
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Amberlite HPR4800 Cl hydrogen form is used as stripper resin and can be regenerated by 0.25N sulphuric acid when exhausted.[1] Amberlite HPR4800 Cl hydrogen form is used as catalyst.[2] It is used in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.[3]
Aplicación
Cumple los requisitos de la Normativa 21 CFR 173.25 de la FDA sobre aditivos para alimentación.
Amberlite HPR4800 Cl hydrogen form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Características y beneficios
strongly acidic cation.
Otras notas
This ion-exchange resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be treated to a suitable preliminary elution and wash.
This resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be subjected to a suitable preliminary elution and wash.
Información legal
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Myat T Lin et al.
Nature plants, 6(10), 1289-1299 (2020-09-16)
Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase-oxygenase (Rubisco) catalyses the first step in carbon fixation and is a strategic target for improving photosynthetic efficiency. In plants, Rubisco is composed of eight large and eight small subunits, and its biogenesis requires multiple chaperones. Here, we optimized
Andreia Biolo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(6), 1926-1929 (2009-02-11)
A major determinant of maximal exercise capacity is the delivery of oxygen to exercising muscles. myo-Inositol trispyrophosphate (ITPP) is a recently identified membrane-permeant molecule that causes allosteric regulation of Hb oxygen binding affinity. In normal mice, i.p. administration of ITPP
Novel ion exchange chromatographic method using conductimetric detection.
Small, Hamish, Timothy S. Stevens, and William C. Bauman.
Analytical Chemistry, 47, 1801-1809 (1975)
Chemical composition and ultrastructure of wild-type and white mutantAspergillus nidulans conidial walls.
Claverie-Martin, Felix, Maria R. Diaz-Torres, and Michael J. Geoghegan.
Current Microbiology, 16, 281-287 (1988)
Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride using Ni-Ru nanocomposite as catalysts.
Liu, Cheng-Hong, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2153-2163 (2009)