Documentos
1.05221
Supelco
Dowex 50W-X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 60-170 mesh, strongly acidic, cationic
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger Dowex 50W-X8, (strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
Nivel de calidad
formulario
resin
temp. de autoignición
>500 °C
técnicas
HPLC: suitable
LPLC: suitable
matriz
PS-DVB
grupo activo de la matriz
SCX
tamaño de partícula
90-250 μm
capacidad
640 - 720  g/kg water absorbing capacity
densidad
0.800 g/cm3 at 20 °C
técnica de separación
cation exchange
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Description: light yellow to brown spherules
Particle size (0,09-0,25 mm): ≥ 70.0 %
Total capacity: ≥ 1.7 mol/l
Información legal
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable