Documentos clave
21398
Jeringa Hamilton® GASTIGHT®, gama 1800
1810RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Seleccione un Tamaño
1 EA
208,00 €
208,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
208,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
208,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22s ga (bevel tip)
descripción
Gastight®
Características
needle type RN (removable needle)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 84886
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
100 μL
Descripción general
  • Ideal para material corrosivo, radiactivo e inerte
  • Mango extraible, minimiza transferencia de calor del mango a la muestra, de esta forma la jeringa es fácil de sostener
  • Precisión y Reproducibilidad de ± 1%
  • Reparable en el campo
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)