Documentos
21394
Jeringa Hamilton® GASTIGHT®, gama 1800
1825N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22s ga (bevel tip)
descripción
Gastight®
Características
needle type N (cemented)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 84887
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
250 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Ideal para material corrosivo, radiactivo e inerte
  • Mango extraible, minimiza transferencia de calor del mango a la muestra, de esta forma la jeringa es fácil de sostener
  • Precisión y Reproducibilidad de ± 1%
  • Reparable en el campo
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente