Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 86,10 € |
Acerca de este artículo
86,10 €
material
PTFE tip, glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80601
needle L
, n/a
volume
100 μL
compatibility
for use with Hamilton 710LT (Luer tip)
General description
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material PTFE tip, glass body | material glass body | material glass body | material glass body |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Hamilton 80601 | manufacturer/tradename Hamilton 80501 | manufacturer/tradename Hamilton 80701 | manufacturer/tradename Hamilton 80801 |
| feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip |
| volume 100 μL | volume 50 μL | volume 250 μL | volume 0.5 mL |
| compatibility for use with Hamilton 710LT (Luer tip) | compatibility for use with Hamilton 705LT (Luer tip) | compatibility for use with Hamilton 725LT (Luer tip) | compatibility for use with Hamilton 750LT (Luer tip) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, luer tip
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?