Merck
20270
Sigma-Aldrich
2-Hexanona
purum, ≥96.0% (GC)
Sinónimos:
Butilmetilcetona
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
1737676
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
bp:
127 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
10 mmHg ( 39 °C)
grado
purum
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
liquid
técnicas
GC/GC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
bp
127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
densidad
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
73.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
23 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thermodynamic properties of binary mixtures of 2-hexanone withn-alkanes at 35? C.
Legido JL, et al.
Journal of Solution Chemistry, 19(11), 1095-1102 (1990)
Deuterium isotope effects in the photochemistry of 2-hexanone.
Coulson DR and Yang NC.
Journal of the American Chemical Society, 88(19), 4511-4513 (1966)
Determination of volatile organic compounds in exhaled breath by ion mobility spectrometry.
Ulanowska A, et al.
Chem. Anal. (Warsaw), 53(6), 953-965 (2008)
P Manini et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 12(21), 1615-1624 (1998-11-10)
A liquid chromatography atmospheric pressure electrospray mass spectrometry (ESI-LC/MS) system was evaluated for the identification and characterization of n-hexane conjugated metabolites (glucuronides) in untreated urine samples. Chromatography of glucuronides was obtained under ion-suppressed reversed-phase conditions, by using high-speed (3 cm
Takaya Hoshikawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 60(4), 548-553 (2012-04-03)
Intramolecular [2+2] cycloaddition of γ,δ-unsaturated ketenes derived from hex-5-enoyl chloride derivatives gave bicyclo[2.1.1]hexan-5-ones with complete regioselectivity.