Merck
19536
Supelco
Ethyl isobutyrate
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCOOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
773846
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.01 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 33.8 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.387-1.389
bp
112-113 °C (lit.)
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stéphanie Rollero et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(5), 2291-2304 (2014-11-22)
Volatile compounds produced by yeast during fermentation greatly influence the organoleptic qualities of wine. We developed a model to predict the combined effects of initial nitrogen and phytosterol content and fermentation temperature on the production of volatile compounds. We used