Merck
277452
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methylbutyrate
99%
Seleccione un Tamaño
50 ML
50,68 €
50,68 €
Precio de catálogo72,40 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
50,68 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
1720409
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
50,68 €
Precio de catálogo72,40 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.393 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 2-methylbutyrate is the main component of the fragrance of Victoria[1]. It is the volatile constituent of osmeterial secretions of 5th larval instars of a swallowtail, Papilio protenor demetrius[2].
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Volatile constituents of larval osmeterial secretions in Papilio protenor demetrius.
Honda K.
Journal of Insect Physiology, 26(1), 39-45 (1980)
Potential pollinator-attracting chemicals fromVictoria (Nymphaeaceae).
Kite G, et al.
Biochemical Systematics and Ecology, 19(7), 535-539 (1991)
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage