Merck
19115
Supelco
Silver ionophore VI
Selectophore, function tested
Sinónimos:
2-(Octadecyloxymethyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H43NO
Número de CAS:
Peso molecular:
361.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
Selectophore
calidad
function tested
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCc1ccccn1
InChI
1S/C24H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-22-26-23-24-20-17-18-21-25-24/h17-18,20-21H,2-16,19,22-23H2,1H3
Clave InChI
CIMKFNVBRHPSRA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Nota de preparación
The membrane for electrode was prepared with 3wt% of this compound 20mol% of K-TCPB , 67.9%Bis(1-butylpentyl)adipate(BBPA) as solvent membrane and 29.1% of PVC.
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)