Merck
18280
Sigma-Aldrich
3-Bromopyridine
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
158.00
Beilstein:
105880
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.571 (lit.)
n20/D 1.571
bp
173 °C (lit.)
densidad
1.64 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Brc1cccnc1
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
Clave InChI
NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Bromopyridine was used in the synthesis of cis-1-methyl-1,2,3,3a,4,8b-hexahydropyrrolo[3,2-f]pyrindine (a nicotine analog)[1]. It was also used in the preparation of 3-pyridylboronic acid[2].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wenjie Li et al.
The Journal of organic chemistry, 67(15), 5394-5397 (2002-07-20)
3-Pyridylboronic acid was prepared in high yield and bulk quantity from 3-bromopyridine via a protocol of lithium-halogen exchange and "in situ quench". This technique was further studied and evaluated on other aryl halides in the preparation of arylboronic acids.
Hongbin Zhai et al.
Organic letters, 4(25), 4385-4386 (2002-12-06)
[reaction: see text] The title compound, 2, has been synthesized in 45% overall yield in six steps from 3-bromopyridine. The hexahydropyrrolo[3,2-f]pyrindine skeleton was constructed from key intermediate 5, via intramolecular azomethine ylide-alkene [3 + 2] cycloaddition. The present work constitutes