Merck
B56358
Sigma-Aldrich
3′-Bromoacetophenone
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
1-Acetyl-3-bromobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
199.04
Beilstein:
507599
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.576 (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
densidad
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
Clave InChI
JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter