Merck
182435
Supelco
Polystyrene
analytical standard, average Mw 290,000 (typical), average Mn 130,000 (typical)
Sinónimos:
PS
Seleccione un Tamaño
25 G
155,00 €
155,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
155,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
155,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
pellets
mol peso
average Mn 130,000 (typical)
average Mw 290,000 (typical)
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
densidad
1.05 g/mL at 25 °C
Formato
neat
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)