Merck
18038
Millipore
Fraser Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
Listeria Selective Supplement acc. to Fraser
Seleccione un Tamaño
5 VIALS
55,20 €
55,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 VIALS
55,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
55,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Agency
according to GB 4789.30-2016
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
idoneidad
Listeria spp.
Descripción general
Recommended by ISO Committee for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
Aplicación
for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Nalidixic acid 10.0 mg
Acriflavin Hydrochloride 12.5 mg
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)