Documentos clave
16187
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 17
alkaline cleaner free of chlorine
Seleccione un Tamaño
5 L
154,00 €
154,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 L
154,00 €
About This Item
Número de UBA:
08050023
Código UNSPSC:
12352000
NACRES:
NA.22
154,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
pH
11.5-13.5 (20 °C, 1%)
densidad
1.35-1.41 g/cm3 (20°C)
Descripción general
SODOSIL RA 17 is a sterilization and decontamination kit, used to clean lab containers and surfaces for downstream scientific operations involving cell culture and related techniques.
Información legal
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)