Documentos clave
16173
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 15
liquid, alkaline cleaner free of phosphates, low foaming for rinsing apparatus
Sinónimos:
Silica-based Surfactant
Seleccione un Tamaño
5 L
126,00 €
35 KG
520,00 €
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 L
126,00 €
35 KG
520,00 €
About This Item
Número de UBA:
08050015
Código UNSPSC:
12352000
NACRES:
NA.22
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
pH
12-14 (20 °C, direct)
densidad
1.28-1.34 g/mL at 20 °C
Descripción general
SODOSIL RA 15 is a nonionic, phosphate-free detergent kit for cleaning lab containers and surfaces used in various scientific studies.[1]
Aplicación
The additon of 30-50ml cleaner per washing cycle (about 10lt); pH-value of the washing liquor (0,3%): 11.4, contains sodium hydroxide
Información legal
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A candidate reference method for the determination of magnesium in serum
Kulpmann WR, et al.
Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry (1989)