15263
Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride
Selectophore™
Sinónimos:
Bis(triphenylphosphine)iminium chloride, Hexaphenyldiphosphazenium chloride, PPNCl
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
Selectophore™
Nivel de calidad
mp
270-272 °C (lit.)
274-276 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClP(N=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H30ClNP2/c37-40(34-25-13-4-14-26-34,35-27-15-5-16-28-35,36-29-17-6-18-30-36)38-39(31-19-7-1-8-20-31,32-21-9-2-10-22-32)33-23-11-3-12-24-33/h1-30H
Clave InChI
QMTYWEYUVVWPQL-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)