87255
Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
Selectophore™
Sinónimos:
ETH 500, Tetrakis(4-chlorophenyl)borate tetradodecylammonium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore™
formulario
powder
mp
79-80 °C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(Cl)cc2)(c3ccc(Cl)cc3)c4ccc(Cl)cc4.CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.C24H16BCl4/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20/h5-48H2,1-4H3;1-16H/q+1;-1
Clave InChI
OKKRVCFTMNLHTL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- molecularly imprinted polymers, which can be used during potentiometric sensing method for determining neutral phenols.
- copolymer Ca2+ selective membrane cocktail during electrochemical impedance spectroscopic analysis to study the water intake and layer formation in ion-selective electrode.
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?