14657
trans-Cypermethrin-(phenoxy-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(1R,3S)-rel-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid cyano[3-(phenoxy-d5)phenyl]methyl ester, trans-Cypermethrin-d5
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)