Merck
121495
Sigma-Aldrich
Rhodanile Blue
A complex of Nile Blue and Rhodamine B., Dye content 75 %
Seleccione un Tamaño
5 G
182,00 €
182,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
182,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H48ClN5O3
Peso molecular:
778.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
182,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder or crystals
composición
Dye content, 75%
λmáx.
552 nm
630 nm (2nd)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=N/C(=O)c4ccccc4C5=C6C=C\C(C=C6Oc7cc(ccc57)N(CC)CC)=[N+](\CC)CC)\c8ccccc38
Clave InChI
UYQVPCFMVWEDCA-HAIIBULWSA-M
Aplicación
Biological stain
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L Kass
Archives of pathology & laboratory medicine, 109(4), 320-324 (1985-04-01)
Using the oxazine dye rhodanile blue, large typical megakaryocytes and small megakaryocytes (micromegakaryocytes) from the bone marrows of normal persons, and from patients with a variety of preleukemic disorders, acute lymphoblastic and nonlymphoblastic leukemia, chronic granulocytic leukemia, and idiopathic thrombocytopenic
Manabu Kawada et al.
Anticancer research, 24(3a), 1561-1568 (2004-07-28)
Stromal cells play an important role in regulating epithelial malignancies through diffusible factors and adhesion. Modulation of the tumor-stromal cell interaction is an attractive target for new antitumor strategies. To screen for a modulator of the interaction, we have now