No, this product is intended for research use only. Please see the links below to review the available Flavors and Fragrances grade product options:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w243418
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w243434
112682
Ethyl formate
reagent grade, 97%
Sinónimos:
Formic acid ethyl ester
Seleccione un Tamaño
26,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
26,80 €
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Ensayo
97%
temp. de autoignición
851 °F
lim. expl.
16 %
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Hi, Is this food grade Ethyl Formate?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?