Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 517,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
216.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
EC Number:
245-967-1
MDL number:
517,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Level
API family
nabumetone
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
PHJFLPMVEFKEPL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format - |
| impurities ≤0.5% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| API family nabumetone | API family naproxen | API family - | API family - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A72405-10G | 04061833383896 |
| A72405-50G | 04061832281469 |
| 08137-50MG | 04061834243151 |