BP358
Nabumetone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nabumetone
formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2cc(CCC(C)=O)ccc2c1
InChI
1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PTGS2(5743)
Aplicación
Also used in monographs such as:
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente