Documentos
06433
Supelco
Amberlite IRA-410 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh, matrix styrene/divinylbenzene (gel)
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRA410 chloride form, chloride form, matrix styrene/divinylbenzene (gel), 20-25 mesh
densidad de vapor
<1 (vs air)
descripción
strongly basic
formulario
beads
temp. de autoignición
800 °F
Parámetros
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
humedad
45-51%
técnicas
LPLC: suitable
pérdida
~45% loss on drying, 110 °C
matriz
styrene/divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
tamaño de partícula
20-25 mesh
600-750 μm
pH operativo
0-14
capacidad
1.25 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
anion exchange
InChI
1S/C13H20NO.C10H10.ClH/c1-4-12-7-5-6-8-13(12)11-14(2,3)9-10-15;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;/h4-8,15H,1,9-11H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;1H/q+1;;/p-1
Clave InChI
DPRMXNMXCFHCAS-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Amberlite IRA-410 chloride form may be used as a column material for the purification of crude lipase obtained from Bacillus circulans and extra-cellular lipase from Bacillus licheniformis MTCC 6824 by anion-exchange chromatography. It may also be used as an ion exchange resin for the recovery of amylases from maize malt by using expanded bed chromatography.
Elevada eficiencia de regeneración, acondicionamiento de agua, iones yoduro, neutralización de soluciones, goma xantana y tinturas de xantana.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
An extra-cellular alkaline metallolipase from Bacillus licheniformisMTCC 6824: purification and biochemical characterization.
Chakraborty Kajal and Raj RP
Food Chemistry, 109(4), 727-736 (2008)
Study of amylases recovery from maize malt by ion-exchange expanded bed chromatography.
Biazus JPM, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 41(8), 1786-1791 (2006)
Preparation of eicosapentaenoic acid concentrates from sardine oil by Bacillus circulans lipase.
Chakraborty K, et al.
Food Chemistry, 120(2), 433-442 (2010)