05549
trans-2,cis-6-Nonadienal
analytical standard
Sinónimos:
Violet leaf aldehyde
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥94.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.472-1.480
n20/D 1.474 (lit.)
bp
94-95 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
Clave InChI
HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?