Merck
05338
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium ethyl sulfate
BASF quality, ≥94.5% (HPLC)
Sinónimos:
Basionics® ST 67
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
250.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
BASF quality
Ensayo
≥94.5% (HPLC)
impurezas
≤0.5% water
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
cadena SMILES
CCOS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.C2H6O4S/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-2-6-7(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
Clave InChI
OSCREXKVIJBLHA-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Basionics is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
149 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)