433780
1,3-Didecyl-2-methylimidazolium chloride
96%
Sinónimos:
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazolium chloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
powder
mp
82 °C
cadena SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCn1cc[n+](CCCCCCCCCC)c1C
InChI
1S/C24H47N2.ClH/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-25-22-23-26(24(25)3)21-19-17-15-13-11-9-7-5-2;/h22-23H,4-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
GJYWPRKIEORZLX-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- To prepare a new ionic liquid named 1,3-didecyl-2-methylimidazolium dicyanamide, which is applicable in the water/butan-1-ol separation process.
- To coat a graphene oxide and magnetite based nanocomposite applicable in the separation of hemin from serum samples.
- As a pore directing agent in the synthesis of mesoporous hectorites for drug delivery applications.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable