Merck
05334
Sigma-Aldrich
7-Aminoindole
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
(Indol-7-yl)amine, 7-Indolylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N2
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
mp
96-100 °C
cadena SMILES
Nc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H,9H2
Clave InChI
WTFWZOSMUGZKNZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Fluorescent anion receptors and sensors
  • Sulfate receptors
  • Protein Kinase C θ (PKCθ) inhibitors
  • Factor Xa Inhibitors
  • Aurora kinase inhibitor
  • Antagonist of Mineralocorticoid Receptor
  • Potent histone deacetylase (HDAC) inhibitors
  • TRPV1 antagonists
  • Derivatives of N-(7-indolyl)benzenesulfonamide as cell cycle inhibitors
Precaución
may discolor to brown on storage
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)