N17602
5-Nitroindole
98%
Sinónimos:
NSC 520594
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
powder
mp
140-142 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-10(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-9-8/h1-5,9H
Clave InChI
OZFPSOBLQZPIAV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Pharmaceutically active 2-oxo-1-pyrrolidine analogues
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Protein Kinase Inhibitors and antiproliferative agents
- Positive Allosteric Modulators of Metabotropic Glutamate Receptor 4 (mGlu4)
- Antifungal agents
- Cannabinoid receptor type 1 (CB1) antagonists
- Potential anticancer agents
- Potential antivascular agents
- Selective Anti-leukemic agents
- Anti human immunodeficiency virus subtype 1 (HIV-1) agents
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves