Merck
02659
Supelco
Tetraethylene glycol dimethyl ether
analytical standard
Sinónimos:
2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] ether, Dimethoxytetraethylene glycol, Dimethyltetraglycol, Tetraglyme
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
222.28
Beilstein:
1760005
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
7.7 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.7% (GC)
temp. de autoignición
510 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
range of application measuring range
≤60 °C
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
bp
275-276 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
densidad
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
COCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tetraethylene glycol dimethyl ether is a non-volatile, higher molecular weight glyme solvent.[1]
Aplicación
Tetraethylene glycol dimethyl ether may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in water samples using gas chromatography/mass spectrometry technique.[2]
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
136 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stability of superoxide radicals in glyme solvents for non-aqueous Li?O 2 battery electrolytes
Schwenke UK
Physical Chemistry Chemical Physics, 15(28), 11830-11839 (2013)
Simultaneous determination of six hydrophilic ethers at trace levels using coconut charcoal adsorbent and gas chromatography/mass spectrometry.
Stepien DK and Puttmann W.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405(5), 1743-1751 (2013)
Claire R Hurley et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(12), 10203-10209 (2010-03-25)
Plasma-polymerized tetraglyme films (PP4G) have been modified by exposure to ultraviolet (UV) light from a frequency-doubled argon ion laser (244 nm) and characterized using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and atomic force microscopy (AFM). XPS data indicated that the ether component
Malinda Salim et al.
Lab on a chip, 7(4), 523-525 (2007-03-29)
This Technical Note presents the direct surface modification of a glass/PTFE hybrid microfluidic chip, via radio frequency glow discharge plasma polymerisation of tetraethlylene glycol dimethylether (tetraglyme), to produce hydrophilic, non-fouling, PEO-like surfaces. We use several techniques including X-ray photoelectron spectroscopy
Thelma I Valdes et al.
Biomaterials, 29(10), 1356-1366 (2007-12-25)
Nafion is the membrane material preferred for in situ glucose sensors. Unfortunately, surface properties of Nafion promote random protein adsorption and eventual foreign body encapsulation thus leading to loss of glucose signal over time. Here we detail surface modifications made