Merck
02568
Sigma-Aldrich
cis-1-Bromo-2-ethoxyethylene
technical, ~85% (GC)
Sinónimos:
cis-2-Ethoxyvinyl bromide
Seleccione un Tamaño
5 ML
183,40 €
183,40 €
Precio de catálogo262,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
183,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
151.00
Beilstein:
1719935
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
183,40 €
Precio de catálogo262,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
~85% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.474
bp
139-142 °C
densidad
1.42 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCO\C=C/Br
InChI
1S/C4H7BrO/c1-2-6-4-3-5/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
BCFCTTHZFYZOHT-ARJAWSKDSA-N
Otras notas
Used to prepare the lithium compound[1]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K.S.Y. Lan et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 1595-1595 (1978)