Merck
02250595
Herniarin
primary reference standard
Sinónimos:
7-Methoxycoumarin, Herniarin, Methyl umbelliferyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
176.17
Beilstein:
141728
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
CofA
certificate is enclosed in each package
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
mp
117-121 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
Clave InChI
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Leandro S Sangenito et al.
PloS one, 9(12), e113957-e113957 (2014-12-03)
Aspartic peptidase inhibitors have shown antimicrobial action against distinct microorganisms. Due to an increase in the occurrence of Chagas' disease/AIDS co-infection, we decided to explore the effects of HIV aspartic peptidase inhibitors (HIV-PIs) on Trypanosoma cruzi, the etiologic agent of