Merck
PHL89788
Scutellarin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,5,6,7-Tetrahydroxyflavone 7-glucuronide, 5,6-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic acid, 7-(β-D-Glucopyranuronosyloxy)-5,6-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Breviscapin, Scutellarein-7-O-β-D-glucuronide
Seleccione un Tamaño
10 MG
262,00 €
262,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
262,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H18O12
Número de CAS:
Peso molecular:
462.36
Beilstein:
71779
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
262,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O12/c22-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(23)13-11(31-10)6-12(14(24)15(13)25)32-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-22,24-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Clave InChI
DJSISFGPUUYILV-ZFORQUDYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Neuroprotectant, angiogenesis promoter
Scutellarin is a flavonoid that exhibits a number of cardio- and neuro-protective effects. Scutellarin inhibits p38 activity, ERK phosphorylation, and TGF-β expression and fibrosis in a rat myocardial infarct model. In a cerebral ischemia-reperfusion model, the compound reduced infarct volume and neurological deficits by increasing eNOS expression while inhibiting the induction of iNOS.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)