Documentos clave
0120635
Millipore
Maximum Recovery Diluent in bags
suitable for microbiology
Sinónimos:
MRD
Seleccione un Tamaño
4 X 3 L
67,90 €
67,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 X 3 L
67,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41171610
NACRES:
NA.74
67,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Nivel de calidad
composición
sodium chloride, 8.5 g/L
tryptone, 1.0 g/L
pH
7.0±0.2
aplicaciones
microbiology
Descripción general
This medium can be adjusted and/or supplemented according to the performance criteria required.
Aplicación
Maximum Recovery Diluent (MDR) is a diluent for the preparation of stock suspensions and dilutions. It is a protective and isotonic medium used for maximal recovery of microorganisms from a variety of sources. The low concentration of peptone does not cause multiplication of the organisms within 1-2 hours of dilution of the sample.
MDR, also called Tryptone salt broth, is compliance with ISO standards 6887-1 to 5 for the preparation and dilutions of stock suspensions from most of food products.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)